Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serine protease inhibitor Kazal-type 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serine protease inhibitor Kazal-type 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_033284.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 20730 |
Nombre | Serine protease inhibitor Kazal-type 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16088540
|
enQuireBio™
QP7376-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16008550
|
enQuireBio™
QP7376-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16098540
|
enQuireBio™
QP7376-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16018550
|
enQuireBio™
QP7376-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16028550
|
enQuireBio™
QP7376-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16038550
|
enQuireBio™
QP7376-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_033284.1 | |
Serine protease inhibitor Kazal-type 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
20730 | |
Research Use Only | |
Spink3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AKVTGKEASC HDAVAGCPRI YDPVCGTDGI TYANECVLCF ENRKRIEPVL IRKGGPC | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |