Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SDF2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) SDF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_033169.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 20316 |
Nombre | SDF2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16044870
|
enQuireBio™
QP6658-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16064870
|
enQuireBio™
QP6658-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16054870
|
enQuireBio™
QP6658-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16074870
|
enQuireBio™
QP6658-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16084870
|
enQuireBio™
QP6658-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16094870
|
enQuireBio™
QP6658-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_033169.3 | |
SDF2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
20316 | |
Research Use Only | |
SDF2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SNMAVVTCGS VVKLLNTRHN VRLHSHDVRY GSGSGQQSVT GVTSVDDSNS YWRIRGKTAT VCERGTPIKC GQPIRLTHIN TGRNLHSHHF TSPLSGNQEV SAFGEEGEGD YLDDWTVLCN GPYWVRDGEV RFKHSSTDVL LSVTGEQYGR PISGQKEVHG MAQPSQNNYW KAMEGIFMKP SELLRAEVHH AEL | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |