Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SDF2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) SDF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6658-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074870
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_033169.3
SDF2 Protein
Research Use Only
SDF2
Recombinant Protein
E. coli
SNMAVVTCGS VVKLLNTRHN VRLHSHDVRY GSGSGQQSVT GVTSVDDSNS YWRIRGKTAT VCERGTPIKC GQPIRLTHIN TGRNLHSHHF TSPLSGNQEV SAFGEEGEGD YLDDWTVLCN GPYWVRDGEV RFKHSSTDVL LSVTGEQYGR PISGQKEVHG MAQPSQNNYW KAMEGIFMKP SELLRAEVHH AEL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
20316
200 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol