Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Proto-oncogene Wnt-3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Proto-oncogene Wnt-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_033547.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 22415 |
Nombre | Proto-oncogene Wnt-3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16078361
|
enQuireBio™
QP9467-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16018371
|
enQuireBio™
QP9467-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16088361
|
enQuireBio™
QP9467-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16008371
|
enQuireBio™
QP9467-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16028371
|
enQuireBio™
QP9467-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098361
|
enQuireBio™
QP9467-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_033547.1 | |
Proto-oncogene Wnt-3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
22415 | |
Research Use Only | |
Wnt3 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GYPIWWSLAL GQQYTSLASQ PLLCGSIPGL VPKQLRFCRN YIEIMPSVAE GVKLGIQECQ HQFRGRRWNC TTIDDSLAIF GPVLDKATRE SAFVHAIASA GVAFAVTRSC AEGTSTICGC DSHHKGPPGE GWKWGGCSED ADFGVLVSRE FADARENRPD ARSAMNKHNN EAGRTTILDH MHLKCKCHGL SGSCEVKTCW WAQPDFRAIG DFLKDKYDSA SEMVVEKHRE SRGWVETLRA KYALFKPPTE RDLVYYENSP NFCEPNPETG SFGTRDRTCN VTSHGIDGCD LLCCGRGHNT RTEKRKEKCH CVF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |