Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Proto-oncogene Wnt-3 Protein
Código de producto. 16008371
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16008371
Marca: enQuireBio™ QP9467ye200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Proto-oncogene Wnt-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_033547.1
ID de gen (Entrez) 22415
Nombre Proto-oncogene Wnt-3 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Wnt3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia GYPIWWSLAL GQQYTSLASQ PLLCGSIPGL VPKQLRFCRN YIEIMPSVAE GVKLGIQECQ HQFRGRRWNC TTIDDSLAIF GPVLDKATRE SAFVHAIASA GVAFAVTRSC AEGTSTICGC DSHHKGPPGE GWKWGGCSED ADFGVLVSRE FADARENRPD ARSAMNKHNN EAGRTTILDH MHLKCKCHGL SGSCEVKTCW WAQPDFRAIG DFLKDKYDSA SEMVVEKHRE SRGWVETLRA KYALFKPPTE RDLVYYENSP NFCEPNPETG SFGTRDRTCN VTSHGIDGCD LLCCGRGHNT RTEKRKEKCH CVF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.