Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein FAM111A Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Protein FAM111A, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001333474.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 107373 |
Nombre | Protein FAM111A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16049011
|
enQuireBio™
QP9921-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16089011
|
enQuireBio™
QP9921-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16059011
|
enQuireBio™
QP9921-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16079011
|
enQuireBio™
QP9921-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16099011
|
enQuireBio™
QP9921-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16069011
|
enQuireBio™
QP9921-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001333474.1 | |
Protein FAM111A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
107373 | |
Research Use Only | |
Fam111a | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSCKKRKSQI SFNPRKNKKI KDYFSQVPKE EQNDPNTVKV DSKKMPRDIT NTRDQRPLSP RKTRQDQTPP LNKKITVTLG VNSRKHKNMK YELTCRETSS LYAALNTLSA VREEVESQKG REMLVCGKEG IEGYLNLGMP VCCIPEGSHV VITFCQCKSK TQENKQFFES QDQASTNYVR FCIHAVGSKR KKILKCGELQ KEGNKLCVYG FKGETIRDTL RKDGRFCTFI ESDDWKLIND LDTIIENTQP VDELEGKLFQ VAAELPKNPR VVSVTQNSGS ENRNFHKLEE YIVNEYTTLK EEGKKLRAYI KEKSEKRKKK ASLFKVHKEH FGKMTRNSTP VKVVKHLSRV SDSVGFLWWN NNGNAGCATC FVFKELYILT CQHVIASIVG EGIDSSEWAN IISQCVKVTF DYEELLPTGD KFFMVKPWFE ISDKHLDYAV LELKENGQEV PAGLYHRIRP VPHSGLIYII GHPEGEKKSI DCCTVVPQSS RRKKCQENFQ AREEAGFCFS TSFIHMYTQR SFQEMLHNSD VVTYDTSFFG GSSGSPVFDS NGSLVAMHAA GITCTYQAGV SNIIEFGSIM ESIDDHMKQD KYKEWYNTIS GNVQNVEMLS IDF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |