Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein FAM111A Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Protein FAM111A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9921-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16099011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001333474.1
Protein FAM111A Protein
Research Use Only
Fam111a
Recombinant Protein
Yeast
MSCKKRKSQI SFNPRKNKKI KDYFSQVPKE EQNDPNTVKV DSKKMPRDIT NTRDQRPLSP RKTRQDQTPP LNKKITVTLG VNSRKHKNMK YELTCRETSS LYAALNTLSA VREEVESQKG REMLVCGKEG IEGYLNLGMP VCCIPEGSHV VITFCQCKSK TQENKQFFES QDQASTNYVR FCIHAVGSKR KKILKCGELQ KEGNKLCVYG FKGETIRDTL RKDGRFCTFI ESDDWKLIND LDTIIENTQP VDELEGKLFQ VAAELPKNPR VVSVTQNSGS ENRNFHKLEE YIVNEYTTLK EEGKKLRAYI KEKSEKRKKK ASLFKVHKEH FGKMTRNSTP VKVVKHLSRV SDSVGFLWWN NNGNAGCATC FVFKELYILT CQHVIASIVG EGIDSSEWAN IISQCVKVTF DYEELLPTGD KFFMVKPWFE ISDKHLDYAV LELKENGQEV PAGLYHRIRP VPHSGLIYII GHPEGEKKSI DCCTVVPQSS RRKKCQENFQ AREEAGFCFS TSFIHMYTQR SFQEMLHNSD VVTYDTSFFG GSSGSPVFDS NGSLVAMHAA GITCTYQAGV SNIIEFGSIM ESIDDHMKQD KYKEWYNTIS GNVQNVEMLS IDF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
107373
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol