Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Oncomodulin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Oncomodulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_149028.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 18261 |
Nombre | Oncomodulin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16003360
|
enQuireBio™
QP6444-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16043360
|
enQuireBio™
QP6444-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16013360
|
enQuireBio™
QP6444-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16033360
|
enQuireBio™
QP6444-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053360
|
enQuireBio™
QP6444-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16023360
|
enQuireBio™
QP6444-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_149028.2 | |
Oncomodulin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
18261 | |
Research Use Only | |
Ocm | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SITDILSADD IAAALQECQD PDTFEPQKFF QTSGLSKMSA SQLKDIFQFI DNDQSGYLDE DELKYFLQRF QSDARELTES ETKSLMDAAD NDGDGKIGAD EFQEMVHS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |