Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Oncomodulin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Oncomodulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6444-ye-1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_149028.2 | |
Oncomodulin Protein | |
Research Use Only | |
Ocm | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SITDILSADD IAAALQECQD PDTFEPQKFF QTSGLSKMSA SQLKDIFQFI DNDQSGYLDE DELKYFLQRF QSDARELTES ETKSLMDAAD NDGDGKIGAD EFQEMVHS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
18261 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Oncomodulin Protein > 1mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido