Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nmes1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nmes1, was expressed in the hosts and tags indicated.
605.00€ - 1690.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001004174.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 433470 |
Nombre | Nmes1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16050791
|
enQuireBio™
QP7786-MA-20UG |
20 μg |
605.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16040791
|
enQuireBio™
QP7786-MA-100UG |
100 μg |
1690.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16060791
|
enQuireBio™
QP7786-MA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001004174.1 | |
Nmes1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
Flag | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
433470 | |
Research Use Only | |
Nmes1 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
MGVFQILMKN KELIPLAFFI SVAATGATSF ALYALKKTDV VIDRKRNPEP WEMVDPTQPQ KLITINQQWK PVEELQKVRR ATR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |