Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nmes1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nmes1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7786-ma-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16060791
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001004174.1
Nmes1 Protein
Research Use Only
Nmes1
Recombinant Protein
Mammal
MGVFQILMKN KELIPLAFFI SVAATGATSF ALYALKKTDV VIDRKRNPEP WEMVDPTQPQ KLITINQQWK PVEELQKVRR ATR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
433470
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
Flag
Tris-based buffer, 50% glycerol