Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nidogen-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nidogen-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
299.00€ - 4075.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_035047.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 18073 |
Nombre | Nidogen-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16053190
|
enQuireBio™
QP6420-YE-100UG |
100 μg |
960.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16073190
|
enQuireBio™
QP6420-YE-1MG |
1 mg |
4075.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16063190
|
enQuireBio™
QP6420-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16083190
|
enQuireBio™
QP6420-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093190
|
enQuireBio™
QP6420-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16003200
|
enQuireBio™
QP6420-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_035047.2 | |
Nidogen-1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
18073 | |
Research Use Only | |
Nid1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SPQRVNGKVK GRIFVGSSQV PVVFENTDLH SYVVMNHGRS YTAISTIPET VGYSLLPLAP IGGIIGWMFA VEQDGFKNGF SITGGEFTRQ AEVTFLGHPG KLVLKQQFSG IDEHGHLTIS TELEGRVPQI PYGASVHIEP YTELYHYSSS VITSSSTREY TVMEPDQDGA APSHTHIYQW RQTITFQECA HDDARPALPS TQQLSVDSVF VLYNKEERIL RYALSNSIGP VRDGSPDA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |