Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | XP_006513356.1 |
ID de gen (Entrez) | 17123 |
Nombre | Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein |
Cantidad | 50 μg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | Madcam1 |
Longitud de la proteína | Extracellular Domain |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Mostrar más |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido