missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MIF / GLIF Protein
A DNA sequence encoding the Mouse MIF / GLIF, was expressed in the hosts and tags indicated.
84.15€ - 3300.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_034928.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 17319 |
Nombre | MIF / GLIF Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15905509
|
enQuireBio™
QP1493-5 UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15995499
|
enQuireBio™
QP1493-25 UG |
25 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15985499
|
enQuireBio™
QP1493-100 UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15915509
|
enQuireBio™
QP1493-500 UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15975499
|
enQuireBio™
QP1493-1 MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_034928.1 | |
MIF / GLIF Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPMFIVNTNV PRASVPEGFL SELTQQLAQA TGKPAQYIAV HVVPDQLMTF SGTNDPCALC SLHSIGKIGG AQNRNYSKLL CGLLSDRLHI SPDRVYINYY DMNAANVGWN GSTFA | |
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
17319 | |
Research Use Only | |
MIF | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized |