Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MIF / GLIF Protein
A DNA sequence encoding the Mouse MIF / GLIF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP1493-1 mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15975499
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_034928.1
MIF / GLIF Protein
Research Use Only
MIF
Mouse
Untagged
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
17319
1 mg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MPMFIVNTNV PRASVPEGFL SELTQQLAQA TGKPAQYIAV HVVPDQLMTF SGTNDPCALC SLHSIGKIGG AQNRNYSKLL CGLLSDRLHI SPDRVYINYY DMNAANVGWN GSTFA
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.