Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Major urinary protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Major urinary protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | Major urinary protein 1 |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | Mup2 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16057140
|
enQuireBio™
QP7038-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16077140
|
enQuireBio™
QP7038-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067140
|
enQuireBio™
QP7038-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087140
|
enQuireBio™
QP7038-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16097140
|
enQuireBio™
QP7038-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16007150
|
enQuireBio™
QP7038-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Major urinary protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
Mup2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EEASSTGRNF NVEKINGEWH TIILASDKRE KIEDNGNFRL FLEQIHVLEK SLVLKFHTVR DEECSELSMV ADKTEKAGEY SVTYDGFNTF TIPKTDYDNF LMAHLINEKD GETFQLMGLY GREPDLSSDI KERFAKLCEE HGILRENIID LSNANRCLQA RE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |