Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Major urinary protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Major urinary protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7038-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16087140
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Major urinary protein 1
Research Use Only
Mup2
Recombinant Protein
E. coli
EEASSTGRNF NVEKINGEWH TIILASDKRE KIEDNGNFRL FLEQIHVLEK SLVLKFHTVR DEECSELSMV ADKTEKAGEY SVTYDGFNTF TIPKTDYDNF LMAHLINEKD GETFQLMGLY GREPDLSSDI KERFAKLCEE HGILRENIID LSNANRCLQA RE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol