Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Major urinary protein 1 Código de producto.: 16027150
enQuireBio™ Recombinant Mouse Major urinary protein 1
Código de producto. 16027150
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16027150
Marca: enQuireBio™ QP7038ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Major urinary protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Major urinary protein 1
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Mup2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia EEASSTGRNF NVEKINGEWH TIILASDKRE KIEDNGNFRL FLEQIHVLEK SLVLKFHTVR DEECSELSMV ADKTEKAGEY SVTYDGFNTF TIPKTDYDNF LMAHLINEKD GETFQLMGLY GREPDLSSDI KERFAKLCEE HGILRENIID LSNANRCLQA RE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Major urinary protein 1 >