Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Legumain / LGMN Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Legumain/ LGMN, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_035305.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 19141 |
Nombre | Legumain / LGMN Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16062310
|
enQuireBio™
QP6302-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16002320
|
enQuireBio™
QP6302-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16072310
|
enQuireBio™
QP6302-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16092310
|
enQuireBio™
QP6302-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16012320
|
enQuireBio™
QP6302-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16082310
|
enQuireBio™
QP6302-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_035305.1 | |
Legumain / LGMN Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
19141 | |
Research Use Only | |
Lgmn | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
VPVGVDDPED GGKHWVVIVA GSNGWYNYRH QADACHAYQI IHRNGIPDEQ IIVMMYDDIA NSEENPTPGV VINRPNGTDV YKGVLKDYTG EDVTPENFLA VLRGDAEAVK GKGSGKVLKS GPRDHVFIYF TDHGATGILV FPNDDLHVKD LNKTIRYMYE HKMYQKMVFY IEACESGSMM NHLPDDINVY ATTAANPKES SYACYYDEER GTYLGDWYSV NWMEDSDVED LTKETLHKQY HLVKSHTNTS HVMQYGNKSI STMKVMQFQG MKHRASSPIS LPPVTHLDLT PSPDVPLTIL KRKLLRTN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |