Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Legumain / LGMN Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Legumain/ LGMN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6302-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16012320
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_035305.1
Legumain / LGMN Protein
Research Use Only
Lgmn
Recombinant Protein
Yeast
VPVGVDDPED GGKHWVVIVA GSNGWYNYRH QADACHAYQI IHRNGIPDEQ IIVMMYDDIA NSEENPTPGV VINRPNGTDV YKGVLKDYTG EDVTPENFLA VLRGDAEAVK GKGSGKVLKS GPRDHVFIYF TDHGATGILV FPNDDLHVKD LNKTIRYMYE HKMYQKMVFY IEACESGSMM NHLPDDINVY ATTAANPKES SYACYYDEER GTYLGDWYSV NWMEDSDVED LTKETLHKQY HLVKSHTNTS HVMQYGNKSI STMKVMQFQG MKHRASSPIS LPPVTHLDLT PSPDVPLTIL KRKLLRTN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
19141
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol