Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse KEAP1 / INRF2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) KEAP1 / INRF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001103775.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 50868 |
Nombre | KEAP1 / INRF2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16051990
|
enQuireBio™
QP6259-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16071990
|
enQuireBio™
QP6259-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16061990
|
enQuireBio™
QP6259-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081990
|
enQuireBio™
QP6259-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16091990
|
enQuireBio™
QP6259-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16002000
|
enQuireBio™
QP6259-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001103775.1 | |
KEAP1 / INRF2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
50868 | |
Research Use Only | |
Keap1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQPEPKLSGA PRSSQFLPLW SKCPEGAGDA VMYASTECKA EVTPSQDGNR TFSYTLEDHT KQAFGVMNEL RLSQQLCDVT LQVKYEDIPA AQFMAHKVVL ASSSPVFKAM FTNGLREQGM EVVSIEGIHP KVMERLIEFA YTASISVGEK CVLHVMNGAV MYQIDSVVRA CSDFLVQQLD PSNAIGIANF AEQIGCTELH QRAREYIYMH FGEVAKQEEF FNLSHCQLAT LISRDDLNVR CESEVFHACI DWVKYDCPQR RFYVQALLRA VRCHALTPRF LQTQLQKCEI LQADARCKDY LVQIFQELTL HKPTQAVPCR APKVGRLIYT AGGYFRQSLS YLEAYNPSNG SWLRLADLQV PRSGLAGCVV GGLLYAVGGR NNSPDGNTDS SALDCYNPMT NQWSPCASMS VPRNRIGVGV IDGHIYAVGG SHGCIHHSSV ERYEPERDEW HLVAPMLTRR IGVGVAVLNR LLYAVGGFDG TNRLNSAECY YPERNEWRMI TPMNTIRSGA GVCVLHNCIY AAGGYDGQDQ LNSVERYDVE TETWTFVAPM RHHRSALGIT VHQGKIYVLG GYDGHTFLDS VECYDPDSDT WSEVTRMTSG RSGVGVAVTM EPCRKQIDQQ NCTC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |