Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse KEAP1 / INRF2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) KEAP1 / INRF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6259-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16002000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001103775.1
KEAP1 / INRF2 Protein
Research Use Only
Keap1
Recombinant Protein
E. coli
MQPEPKLSGA PRSSQFLPLW SKCPEGAGDA VMYASTECKA EVTPSQDGNR TFSYTLEDHT KQAFGVMNEL RLSQQLCDVT LQVKYEDIPA AQFMAHKVVL ASSSPVFKAM FTNGLREQGM EVVSIEGIHP KVMERLIEFA YTASISVGEK CVLHVMNGAV MYQIDSVVRA CSDFLVQQLD PSNAIGIANF AEQIGCTELH QRAREYIYMH FGEVAKQEEF FNLSHCQLAT LISRDDLNVR CESEVFHACI DWVKYDCPQR RFYVQALLRA VRCHALTPRF LQTQLQKCEI LQADARCKDY LVQIFQELTL HKPTQAVPCR APKVGRLIYT AGGYFRQSLS YLEAYNPSNG SWLRLADLQV PRSGLAGCVV GGLLYAVGGR NNSPDGNTDS SALDCYNPMT NQWSPCASMS VPRNRIGVGV IDGHIYAVGG SHGCIHHSSV ERYEPERDEW HLVAPMLTRR IGVGVAVLNR LLYAVGGFDG TNRLNSAECY YPERNEWRMI TPMNTIRSGA GVCVLHNCIY AAGGYDGQDQ LNSVERYDVE TETWTFVAPM RHHRSALGIT VHQGKIYVLG GYDGHTFLDS VECYDPDSDT WSEVTRMTSG RSGVGVAVTM EPCRKQIDQQ NCTC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50868
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol