Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL7R / IL7RA Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL7R / IL7RA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6226-ye-1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_032398.3 | |
IL7R / IL7RA Protein | |
Research Use Only | |
Il7r | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ESGNAQDGDL EDADADDHSF WCHSQLEVDG SQHLLTCAFN DSDINTANLE FQICGALLRV KCLTLNKLQD IYFIKTSEFL LIGSSNICVK LGQKNLTCKN MAINTIVKAE APSDLKVVYR KEANDFLVTF NAPHLKKKYL KKVKHDVAYR PARGESNWTH VSLFHTRTTI PQRKLRPKAM YEIKVRSIPH NDYFKGFWSE WSPSSTFETP EPKNQGGWD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
16197 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL7R / IL7RA Protein > 1mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido