missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-9 / Interleukin-9 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse IL-9 / Interleukin-9, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_032399.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 16198 |
Nombre | IL-9 / Interleukin-9 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933928
|
enQuireBio™
QP10457-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913928
|
enQuireBio™
QP10457-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903928
|
enQuireBio™
QP10457-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923928
|
enQuireBio™
QP10457-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_032399.1 | |
IL-9 / Interleukin-9 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QRCSTTWGIR DTNYLIENLK DDPPSKCSCS GNVTSCLCLS VPTDDCTTPC YREGLLQLTN ATQKSRLLPV FHRVKRIVEV LKNITCPSFS CEKPCNQTMA GNTLSFLKSL LGTFQKTEMQ RQKSRP | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
16198 | |
Research Use Only | |
IL9 | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine TS1 cells is less than 0.02 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 107 IU/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |