missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-11 / interleukin 11 Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | NP_032376.1 |
ID de gen (Entrez) | 16156 |
Nombre | IL-11 / interleukin 11 Protein |
Cantidad | 500 μg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | IL11 |
Actividad biológica | Shows bioactivity at a concentration of 2.5 ng/mL in the T11 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^5 units/mg. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-11 / interleukin 11 Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido