Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IFNG / Interferon Gamma Protein Código de producto.: 15975579
enQuireBio™ Recombinant Mouse IFNG / Interferon Gamma Protein
Código de producto. p-7151972
20 μg, 20 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
250 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15975579
Marca: enQuireBio™ QP414120ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_032363.1
ID de gen (Entrez) 15978
Nombre IFNG / Interferon Gamma Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IFNG
Actividad biológica Shows bioactivity in the Viral CPE assay using EMC virus on L929 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^7 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MHGTVIESLE SLNNYFNSSG IDVEEKSLFL DIWRNWQKDG DMKILQSQII SFYLRLFEVL KDNQAISNNI SVIESHLITT FFSNSKAKKD AFMSIAKFEV NNPQVQRQAF NELIRVVHQL LPESSLRKRK RSRC
Tampón 10 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse IFNG / Interferon Gamma Protein >