Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Histone H3-like centromeric protein 1 Código de producto.: 16057551
enQuireBio™ Recombinant Mouse Histone H3-like centromeric protein 1
Artikelnummer. 16057551
500 μg, 500 microgramos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Código de producto. 16057551
Marca: enQuireBio™ QP9060ye500ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Histone H3-like centromeric protein A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Número de acceso NP_001289058.1
ID de gen (Entrez) 12615
Nombre Histone H3-like centromeric protein 1
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Cenpa
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGPRRKPQTP RRRPSSPAPG PSRQSSSVGS QTLRRRQKFM WLKEIKTLQK STDLLFRKKP FSMVVREICE KFSRGVDFWW QAQALLALQE AAEAFLIHLF EDAYLLSLHA GRVTLFPKDI QLTRRIRGFE GGLP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse Histone H3-like centromeric protein 1 >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt