Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Guanine nucleotide-binding protein G(o) subunit alpha Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Guanine nucleotide-binding protein G(o) subunit alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001106855.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 14681 |
Nombre | Guanine nucleotide-binding protein G(o) subunit alpha Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16090810
|
enQuireBio™
QP6102-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16030820
|
enQuireBio™
QP6102-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16000820
|
enQuireBio™
QP6102-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16020820
|
enQuireBio™
QP6102-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16040820
|
enQuireBio™
QP6102-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16010820
|
enQuireBio™
QP6102-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001106855.1 | |
Guanine nucleotide-binding protein G(o) subunit alpha Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
14681 | |
Research Use Only | |
Gnao1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GCTLSAEERA ALERSKAIEK NLKEDGISAA KDVKLLLLGA GESGKSTIVK QMKIIHEDGF SGEDVKQYKP VVYSNTIQSL AAIVRAMDTL GVEYGDKERK TDSKMVCDVV SRMEDTEPFS AELLSAMMRL WGDSGIQECF NRSREYQLND SAKYYLDSLD RIGAGDYQPT EQDILRTRVK TTGIVETHFT FKNLHFRLFD VGGQRSERKK WIHCFEDVTA IIFCVALSGY DQVLHEDETT NRMHESLMLF DSICNNKFFI DTSIILFLNK KDLFGEKIKK SPLTICFPEY PGSNTYEDAA AYIQTQFESK NRSPNKEIYC HMTCATDTNN IQVVFDAVTD IIIANNLRGC GLY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |