missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Guanine nucleotide-binding protein G(o) subunit alpha Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Guanine nucleotide-binding protein G(o) subunit alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6102-ye-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16040820

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001106855.1
Guanine nucleotide-binding protein G(o) subunit alpha Protein
Research Use Only
Gnao1
Recombinant Protein
Yeast
GCTLSAEERA ALERSKAIEK NLKEDGISAA KDVKLLLLGA GESGKSTIVK QMKIIHEDGF SGEDVKQYKP VVYSNTIQSL AAIVRAMDTL GVEYGDKERK TDSKMVCDVV SRMEDTEPFS AELLSAMMRL WGDSGIQECF NRSREYQLND SAKYYLDSLD RIGAGDYQPT EQDILRTRVK TTGIVETHFT FKNLHFRLFD VGGQRSERKK WIHCFEDVTA IIFCVALSGY DQVLHEDETT NRMHESLMLF DSICNNKFFI DTSIILFLNK KDLFGEKIKK SPLTICFPEY PGSNTYEDAA AYIQTQFESK NRSPNKEIYC HMTCATDTNN IQVVFDAVTD IIIANNLRGC GLY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
14681
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales