Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Group XIIA secretory phospholipase A2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Group XIIA secretory phospholipase A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8063-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042451
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_075685.2
Group XIIA secretory phospholipase A2 Protein
Research Use Only
PLA2G12A
Recombinant Protein
E. coli
QEQDQTTDWR ATLKTIRNGI HKIDTYLNAA LDLLGGEDGL CQYKCSDGSK PVPRYGYKPS PPNGCGSPLF GVHLNIGIPS LTKCCNQHDR CYETCGKSKN DCDEEFQYCL SKICRDVQKT LGLSQNVQAC ETTVELLFDS VIHLGCKPYL DSQRAACWCR YEEKTDL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
66350
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Group XIIA secretory phospholipase A2 Protein > 500μg