missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Group XIIA secretory phospholipase A2 Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Group XIIA secretory phospholipase A2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8063-ec-10ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16012451

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_075685.2
Group XIIA secretory phospholipase A2 Protein
Research Use Only
PLA2G12A
Recombinant Protein
E. coli
QEQDQTTDWR ATLKTIRNGI HKIDTYLNAA LDLLGGEDGL CQYKCSDGSK PVPRYGYKPS PPNGCGSPLF GVHLNIGIPS LTKCCNQHDR CYETCGKSKN DCDEEFQYCL SKICRDVQKT LGLSQNVQAC ETTVELLFDS VIHLGCKPYL DSQRAACWCR YEEKTDL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
66350
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Group XIIA secretory phospholipase A2 Protein > 10μg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado