Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GRK2 / ADRBK1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) GRK2 / ADRBK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001277747.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 110355 |
Nombre | GRK2 / ADRBK1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16032161
|
enQuireBio™
QP8014-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16072161
|
enQuireBio™
QP8014-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16022161
|
enQuireBio™
QP8014-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16052161
|
enQuireBio™
QP8014-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16062161
|
enQuireBio™
QP8014-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16042161
|
enQuireBio™
QP8014-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001277747.1 | |
GRK2 / ADRBK1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
110355 | |
Research Use Only | |
Adrbk1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MADLEAVLAD VSYLMAMEKS KATPAARASK KILLPEPSIR SVMQKYLEDR GEVTFEKIFS QKLGYLLFRD FCLNHLEEAK PLVEFYEEIK KYEKLETEEE RVVRSREIFD SYIMKELLAC SHPFSKNATE HVQGHLVKKQ VPPDLFQPYI EEICQNLRGD VFQKFIESDK FTRFCQWKNV ELNIHLTMND FSVHRIIGRG GFGEVYGCRK ADTGKMYAMK CLDKKRIKMK QGETLALNER IMLSLVSTGD CPFIVCMSYA FHTPDKLSFI LDLMNGGDLH YHLSQHGVFS EADMRFYAAE IILGLEHMHN RFVVYRDLKP ANILLDEHGH VRISDLGLAC DFSKKRPHAS VGTHGYMAPE VLQKGVAYDS SADWFSLGCM LFKLLRGHSP FRQHKTKDKH EIDRMTLTMA VELPDSFSPE LRSLLEGLLQ RDVNRRLGCL GRGAQEVKES PFFRSLDWQM VFLQKYPPPL IPPRGEVNAA DAFDIGSFDE EDTKGIKLLD SDQELYRNFP LTISERWQQE VAETVFDTIN AETDRLEARK KAKNKQLGHE EDYALGKDCI VHGYMSKMGN PFLTQWQRRY FYLFPNRLEW RGEGEAPQSL LTMEEIQSVE ETQIKERKCL LLKIRGGKQF VLQCDSDPEL VQWKKELRDA YREAQQLVQR VPKMKNKPRS PVVELSKVPL IQRGSANGL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse GRK2 / ADRBK1 Protein