Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GOLM1 / GP73 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) GOLM1 / GP73, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001030294.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 105348 |
Nombre | GOLM1 / GP73 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16030840
|
enQuireBio™
QP6106-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16050840
|
enQuireBio™
QP6106-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16040840
|
enQuireBio™
QP6106-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16060840
|
enQuireBio™
QP6106-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16070840
|
enQuireBio™
QP6106-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16080840
|
enQuireBio™
QP6106-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001030294.1 | |
GOLM1 / GP73 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
105348 | |
Research Use Only | |
GOLM1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SSRSVELQTR IVELEGRVRR AAAERGAVEL KKNEFQGELQ KQREQLDRIQ SSHSFQLENV NKLHQDEKAV LVNNITTGEK LIRDLQDQLK ALQRSYSSLQ QDIFQFQKNQ TSLEKKFSYD LNQCISQMTE VKEQCDERIE EVIRKRNEAP GSRDLAETNN QHQQALKPQP KLQEEVPSEE QMPQEKGDVP RNKSQIPAPN SESLGLKPQV QNEETNEIQA VGEEHQQASI QGMS-QAVAD GTRVGAEKLD QHTQLPAGLL ARPEEDSQYP EREQLVIRDR QEQQRASEEG GGQKNPGDEY DMDENEAESE REKQAALAGN DRNINVLNAD AQKRGIINVP VGSERQSHIL NQVGIHIPQQ A | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |