Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GOLM1 / GP73 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) GOLM1 / GP73, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6106-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16070840
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001030294.1
GOLM1 / GP73 Protein
Research Use Only
GOLM1
Recombinant Protein
E. coli
SSRSVELQTR IVELEGRVRR AAAERGAVEL KKNEFQGELQ KQREQLDRIQ SSHSFQLENV NKLHQDEKAV LVNNITTGEK LIRDLQDQLK ALQRSYSSLQ QDIFQFQKNQ TSLEKKFSYD LNQCISQMTE VKEQCDERIE EVIRKRNEAP GSRDLAETNN QHQQALKPQP KLQEEVPSEE QMPQEKGDVP RNKSQIPAPN SESLGLKPQV QNEETNEIQA VGEEHQQASI QGMS-QAVAD GTRVGAEKLD QHTQLPAGLL ARPEEDSQYP EREQLVIRDR QEQQRASEEG GGQKNPGDEY DMDENEAESE REKQAALAGN DRNINVLNAD AQKRGIINVP VGSERQSHIL NQVGIHIPQQ A
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
105348
500 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol