Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse GM-CSF Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
10 μg
50 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
50 microgramos
Descripción
The Recombinant Mouse GM-CSF Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse GM-CSF Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. |
ID de gen (Entrez) | 12981 |
Peso molecular | 14.3 kDa |
Nombre | GM-CSF |
Cantidad | 10 μg |
Fuente | E. coli-derived mouse GM-CSF protein Ala18-Lys141,with an N-terminal Met |
Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
Alias de gen | colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, CSF2, CSF-2, GMCSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, Molgramostim, molgramostin, sargramostim |
Conjugado | Unconjugated |
Recombinante | Recombinant |
Mostrar más |
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant Mouse GM-CSF Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido