Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse GM-CSF Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
224.00€ - 524.00€
Especificaciones
Número de acceso Q14AD9
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. *1 mg pack size (01M) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
ID de gen (Entrez) 1437
Peso molecular 14.3 kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18749346
Ver documentos
R&D Systems™
415-ML-005
5 μg
224.00€
5 microgramos
18788906
Ver documentos
R&D Systems™
415-ML-020
20 μg
524.00€
20 microgramos
Descripción
Descripción
The Recombinant Mouse GM-CSF Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse GM-CSF Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant Mouse GM-CSF Protein