Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glutathione S-transferase P 1 Protein Código de producto.: 16021000
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glutathione S-transferase P 1 Protein
Código de producto. 16021000
200 μg, 200 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16021000
Marca: enQuireBio™ QP6126ec200ug
Cantidad Precio
1 985.00€ / 200 microgramos
4 919.50€ / 200 microgramos
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glutathione S-transferase P 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_038569.1
ID de gen (Entrez) 14870
Nombre Glutathione S-transferase P 1 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Gstp1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia PPYTIVYFPV RGRCEAMRML LADQGQSWKE EVVTIDTWMQ GLLKPTCLYG QLPKFEDGDL TLYQSNAILR HLGRSLGLYG KNQREAAQMD MVNDGVEDLR GKYVTLIYTN YENGKNDYVK ALPGHLKPFE TLLSQNQGGK AFIVGDQISF ADYNLLDLLL IHQVLAPGCL DNFPLLSAYV ARLSARPKIK AFLSSPEHVN RPINGNGKQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glutathione S-transferase P 1 Protein >