Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Galectin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Galectin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 4075.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_034836.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 16855 |
Nombre | Galectin-4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16038841
|
enQuireBio™
QP9839-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16058841
|
enQuireBio™
QP9839-YE-1MG |
1 mg |
4075.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16048841
|
enQuireBio™
QP9839-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068841
|
enQuireBio™
QP9839-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078841
|
enQuireBio™
QP9839-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16088841
|
enQuireBio™
QP9839-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_034836.1 | |
Galectin-4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
16855 | |
Research Use Only | |
Lgals4 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MAYVPAPGYQ PTYNPTLPYK RPIPGGLSVG MSVYIQGMAK ENMRRFHVNF AVGQDDGADV AFHFNPRFDG WDKVVFNTMQ SGQWGKEEKK KSMPFQKGKH FELVFMVMPE HYKVVVNGNS FYEYGHRLPV QMVTHLQVDG DLELQSINFL GGQPAAAPYP GAMTIPAYPA GSPGYNPPQM NTLPVMTGPP VFNPRVPYVG ALQGGLTVRR TIIIKGYVLP TARNFVINFK VGSSGDIALH LNPRIGDSVV RNSFMNGSWG AEERKVAYNP FGPGQFFDLS IRCGMDRFKV FANGQHLFDF SHRFQAFQMV DTLEINGDIT LSYVQI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |