missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Fractalkine / CX3CL1 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse Fractalkine / CX3CL1, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 2370.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_033168.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 20312 |
Nombre | Fractalkine / CX3CL1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
15933278
|
enQuireBio™
QP10262-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913278
|
enQuireBio™
QP10262-EC-20UG |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903278
|
enQuireBio™
QP10262-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923278
|
enQuireBio™
QP10262-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_033168.2 | |
Fractalkine / CX3CL1 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QHLGMTKCEI MCGKMTSRIP VALLIRYQLN QESCGKRAIV LETTQHRRFC ADPKEKWVQD AMKHLDHQAA ALTKNG | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
20312 | |
Research Use Only | |
CX3CL1 | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human peripheral blood lymphocytes (PBL) is less than 0.5 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 2000 IU/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |