missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Flt-3 Ligand/FLT3L Protein
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
5 μg
Formulación:
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
5 microgramos
Descripción
The Recombinant Mouse Flt-3 Ligand Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse Flt-3 Ligand Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.

Especificaciones
Especificaciones
Formulación | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |
ID de gen (Entrez) | 14256 |
Peso molecular | 18 kDa |
Nombre | Flt-3 Ligand |
Cantidad | 25 μg |
Fuente | Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse Flt-3 Ligand/FLT3L protein Gly27-Arg188 |
Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. |
Alias de gen | FL, FLG3L, Flt3 ligand, Flt3L, FLT3LG, fms-related tyrosine kinase 3 ligand, SL cytokine |
Conjugado | Unconjugated |
Recombinante | Recombinant |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant Mouse Flt-3 Ligand/FLT3L Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido