missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Flt-3 Ligand/FLT3L Protein Código de producto.: 18126770

R&D Systems™ Recombinant Mouse Flt-3 Ligand/FLT3L Protein

Código de producto. 18126770
5 μg, Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA., 5 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
5 μg
Formulación:
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
5 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18126770

Marca: R&D Systems™ 427FL005/CF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Mouse Flt-3 Ligand Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse Flt-3 Ligand Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Formulación Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
ID de gen (Entrez) 14256
Peso molecular 18 kDa
Nombre Flt-3 Ligand
Cantidad 5 μg
Fuente Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse Flt-3 Ligand/FLT3L protein Gly27-Arg188
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution.
Alias de gen FL, FLG3L, Flt3 ligand, Flt3L, FLT3LG, fms-related tyrosine kinase 3 ligand, SL cytokine
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
R&D Systems™ Recombinant Mouse Flt-3 Ligand/FLT3L Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado