Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Fgf8 Protein
Código de producto. p-7152139
5 μg, 5 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
25 μg
5 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_001159834.1
ID de gen (Entrez) 14179
Nombre Fgf8 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen FGF8
Actividad biológica 3T3 cell proliferation significantly induced by less than 150 ng/ml of Mouse Fgf8 (typical ED50 is ? 20 ng/ml).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MQVTVQSSPN . FTQHVREQS L. VTDQLSRR LI. RTYQLYS RTS. GKHVQV LANK. RINAM AEDGD. PFAK LIVETD. TFG SRVRVRGAET GLYICMN. KK GKLIAKSN. G KGKDCVFTE.  IVLENNYTAL . QNAKYEGWY M. AFTRKGRP RK. GSKTRQH QRE. VHFMKR LPRG. HHTTE QSLRFEFLNY PPFTR. SLRG SQRTWA. PEP R
Tampón 10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Fgf8 Protein >