missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21, was expressed in the hosts and tags indicated.
313.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_064397.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 56636 |
Nombre | FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15909569
|
enQuireBio™
QP6044-EC-10UG |
10 μg |
313.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15999559
|
enQuireBio™
QP6044-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15939569
|
enQuireBio™
QP6044-EC-500UG |
500 μg |
2210.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15929569
|
enQuireBio™
QP6044-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15949569
|
enQuireBio™
QP6044-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15919569
|
enQuireBio™
QP6044-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_064397.1 | |
FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
56636 | |
Research Use Only | |
FGF21 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AYPIPDSSPL LQFGGQVRQR YLYTDDDQDT EAHLEIREDG TVVGAAHRSP ESLLELKALK PGVIQILGVK ASRFLCQQPD GALYGSPHFD PEACSFRELL LEDGYNVYQS EAHGLPLRLP QKDSPNQDAT SWGPVRFLPM PGLLHEPQDQ AGFLPPEPPD VGSSDPLSMV EPLQGRSPSY AS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |