Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Código de producto. 15909569
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15909569
Marca: enQuireBio™ QP6044ec10ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_064397.1
ID de gen (Entrez) 56636
Nombre FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FGF21
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia AYPIPDSSPL LQFGGQVRQR YLYTDDDQDT EAHLEIREDG TVVGAAHRSP ESLLELKALK PGVIQILGVK ASRFLCQQPD GALYGSPHFD PEACSFRELL LEDGYNVYQS EAHGLPLRLP QKDSPNQDAT SWGPVRFLPM PGLLHEPQDQ AGFLPPEPPD VGSSDPLSMV EPLQGRSPSY AS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.