Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_064397.1 |
| ID de gen (Entrez) | 56636 |
| Nombre | FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein |
| Cantidad | 200 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | FGF21 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |