Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Erythroferrone Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Erythroferrone, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NC_000002.12 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 151176 |
Nombre | Erythroferrone Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16008781
|
enQuireBio™
QP9819-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16048781
|
enQuireBio™
QP9819-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16018781
|
enQuireBio™
QP9819-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16038781
|
enQuireBio™
QP9819-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058781
|
enQuireBio™
QP9819-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16028781
|
enQuireBio™
QP9819-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NC_000002.12 | |
Erythroferrone Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
151176 | |
Research Use Only | |
ERFE | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
LGVPESAEPV GTHARPQPPG AELPAPPANS PPEPTIAHAH SVDPRDAWML FVKQSDKGIN SKRRSKARRL KLGLPGPPGP PGPQGPPGPF IPSEVLLKEF QLLLKGAVRQ RESHLEHCTR DLTTPASGSP SRVPAAQELD SQDPGALLAL LAATLAQGPR APRVEAAFHC RLRRDVQVDR RALHELGIYY LPEVEGAFHR GPGLNLTSGQ YTAPVAGFYA LAATLHVALT EQPRKGPTRP RDRLRLLICI QSLCQHNASL ETVMGLENSS ELFTISVNGV LYLQAGHYTS VFLDNASGSS LTVRSGSHFS AILLGL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |