Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Erythroferrone Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Erythroferrone, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9819-ye-1mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16028781
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NC_000002.12
Erythroferrone Protein
Research Use Only
ERFE
Recombinant Protein
Yeast
LGVPESAEPV GTHARPQPPG AELPAPPANS PPEPTIAHAH SVDPRDAWML FVKQSDKGIN SKRRSKARRL KLGLPGPPGP PGPQGPPGPF IPSEVLLKEF QLLLKGAVRQ RESHLEHCTR DLTTPASGSP SRVPAAQELD SQDPGALLAL LAATLAQGPR APRVEAAFHC RLRRDVQVDR RALHELGIYY LPEVEGAFHR GPGLNLTSGQ YTAPVAGFYA LAATLHVALT EQPRKGPTRP RDRLRLLICI QSLCQHNASL ETVMGLENSS ELFTISVNGV LYLQAGHYTS VFLDNASGSS LTVRSGSHFS AILLGL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
151176
1 mg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Erythroferrone Protein > 1mg