Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase Protein Código de producto.: 15919139
enQuireBio™ Recombinant Mouse ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase Protein
Código de producto. p-7152638
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15919139
Marca: enQuireBio™ QP5984ec10ug
Cantidad Precio
1 245.00€ / 10 microgramos
6 228.51€ / 10 microgramos
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001020559.1
ID de gen (Entrez) 13806
Nombre ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ENO1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SILRIHAREI FDSRGNPTVE VDLYTAKGLF RAAVPSGAST GIYEALELRD NDKTRFMGKG VSQAVEHINK TIAPALVSKK VNVVEQEKID KLMIEMDGTE NKSKFGANAI LGVSLAVCKA GAVEKGVPLY RHIADLAGNP EVILPVPAFN VINGGSHAGN KLAMQEFMIL PVGASSFREA MRIGAEVYHN LKNVIKEKYG KDATNVGDEG GFAPNILENK EALELLKTAI AKAGYTDQVV IGMDVAASEF YRSGKYDLDF KSPDDPSRYI TPDQLADLYK SFVQNYPVVS IEDPFDQDDW GAWQKFTASA GIQVVGDDLT VTNPKRIAKA ASEKSCNCLL LKVNQIGSVT ESLQACKLAQ SNGWGVMVSH RSGETEDTFI ADLVVGLCTG QIKTGAPCRS ERLAKYNQIL RIEEELGSKA KFAGRSFRNP LA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase Protein >