Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | NP_032625.2 |
ID de gen (Entrez) | 17329 |
Nombre | CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein |
Cantidad | 5 μg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Símbolo de gen | CXCL9 |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Actividad biológica | The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human lymphocytes is in a concentration range of 0.1-1.0 ng/ml. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Mostrar más |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido