missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein Código de producto.: 15983248

enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein

Código de producto. 15983248
250 μg, 250 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15983248

Marca: enQuireBio™ QP10255ec250ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Mouse CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_032625.2
ID de gen (Entrez) 17329
Nombre CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein
Cantidad 250 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen CXCL9
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human lymphocytes is in a concentration range of 0.1-1.0 ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia TLVIRNARCS CISTSRGTIH YKSLKDLKQF APSPNCNKTE IIATLKNGDQ TCLDPDSANV KKLMKEWEKK INQKKKQKRG KKHQKNMKNR KPKTPQSRRR SRKTT
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado